MAB1957Z
Anti-Integrin β3 Antibody, clone 25E11, azide free
clone 25E11, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD61, MAB1957
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
25E11, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Description générale
Platelet membrane glycoprotein Integrin beta3 or CD61 (GP IIIa) forms a Ca2+-dependent heterodimer complex with GP IIb. The GP IIb-IIIa complex constitutes the fibrinogen and fibronectin receptor on stimulated platelets.
Spécificité
(original paper claimed IgG2ak)
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (acetone fixation required).
Flow cytometry
Inhibits platelet aggregation, 10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable