IM36
Anti-MMP-3 (Ab-1) Mouse mAb (55-2A4)
liquid, clone 55-2A4, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
55-2A4, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
porcine, rat, sheep, human
Ne doit pas réagir avec
bovine, mouse, rabbit
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MMP3(4314)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see comments and application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable