GF343
PDGF-AA,
humain recombinant, sans composés d'origine animale
Synonyme(s) :
PDGFA, PDGF-1, PDGF-A, PDGF1
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Produits recommandés
Description générale
Les PDGF sont des dimères liés par des ponts disulfure constitués de deux chaînes polypeptidiques de 12,0-13,5 kDa, nommées PDGF-A et PDGF-B. Les trois formes de PDGF d'origine naturelle (PDGF-AA, PDGF-BB et PDGF-AB) sont des mitogènes puissants pour divers types de cellules, notamment les cellules des muscles lisses, les cellules du tissu conjonctif, les cellules des os et du cartilage, ainsi que certaines cellules sanguines. Les PDGF sont stockés dans les granules α et sont libérés lors de l'activation plaquettaire. Les PDGF interviennent dans un certain nombre de processus biologiques, notamment l'hyperplasie, la chimiotaxie, le développement des neurones embryonnaires et le développement des cellules épithéliales des tubules du système respiratoire. Deux récepteurs de signalisation distincts ont été identifiés pour les PDGF : PDGFR-α et PDGFR-β. Le PDGFR-α est un récepteur présentant une grande affinité pour chacune des trois formes de PDGF. Le PDGFR-β, quant à lui, interagit uniquement avec le PDGF-BB et le PDGF-AB.
Le PDGF-AA humain recombinant est un homodimère de 28,5 kDa constitué de deux chaînes A reliées par des ponts disulfure (pour un total de 250 acides aminés).
Le PDGF-AA humain recombinant est un homodimère de 28,5 kDa constitué de deux chaînes A reliées par des ponts disulfure (pour un total de 250 acides aminés).
Origine du produit : La protéine est exprimée dans E. coli.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
La protéine est fabriquée sans aucun produit/réactif d'origine animale et est considérée comme exempte de constituants d'origine animale. Elle peut donc être utilisée dans les protocoles dans lesquels toute éventuelle transmission de virus animaux ou contamination animale doit être évitée.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Facteurs de croissance et récepteurs
Facteurs de croissance et récepteurs
Qualité
Qualité déterminée par stimulation dose-dépendante de la prolifération de cellules Balb/c 3T3. La DE50 attendue pour cet effet est de 1,0-3,0 ng/ml.
Forme physique
Ce produit est fourni dans de l'acide acétique 10 mM et est filtré sur un filtre de 0,2 micron avant lyophilisation.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 4 mois maximum à partir de la date de réception. Centrifuger le flacon avant ouverture.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Ne pas mélanger avec un vortex. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de procéder à une nouvelle dilution dans un tampon contenant une protéine de transport, et de conserver la solution obtenue sous forme d'aliquotes de travail à -20 °C.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable