Principaux documents
GF029
Sigma-Aldrich
Facteur neurotrophe dérivé du cerveau, recombinant
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.28
Essai
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
<0.1 ng/μg (Endotoxin level)
Niveau de qualité
Activité spécifique
(Determined by its ability to bind recombinant human TrkB Fc Chimera in a functional ELISA.)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... BDNF(627)
Description générale
FONCTION : SwissProt : P23560 Favorise la survie des populations neuronales qui sont situées dans le système nerveux central ou y sont directement connectées. C'est un régulateur majeur de la transmission synaptique et de la plasticité des synapses adultes dans de nombreuses régions du SNC. La polyvalence du BDNF se manifeste par la contribution à une gamme de réponses neuronales adaptatives incluant la potentialisation à long terme (PLT), la dépression à long terme (DLT), certaines formes de plasticité synaptique à court terme et la régulation homéostatique de l'excitabilité neuronale intrinsèque.
TAILLE : 247 acides aminés ; 27 818 Da
SOUS-UNITÉ : monomères et homodimères. Se lie à NTRK2/TRKB.
LOCALISATION SUBCELLULAIRE : sécrétée.
PTM : le propeptide est N-glycosylé et glycosulfaté. & Il est converti en BDNF mature par la plasmine (PLG) (par similitude).
MALADIE : SwissProt : P23560 Les anomalies de BDNF sont une cause de syndrome d'hypoventilation alvéolaire central congénital (CCHS) [MIM : 209880] ; également nommé anomalie du contrôle autonomique de la respiration ou syndrome d'Ondine. Le CCHS est une maladie rare caractérisée par un contrôle anormal de la respiration en dehors de toute maladie neuromusculaire ou pulmonaire, ou de lésion identifiable du tronc cérébral. La défaillance du contrôle autonomique de la respiration se traduit par des réponses ventilatoires et excitatrices inadéquates ou minimes à l'hypercapnie et à l'hypoxémie. Le CCHS est fréquemment compliqué par des neurocristopathies, notamment la maladie de Hirschsprung qui se retrouve dans environ 16 % des cas de CCHS.
SIMILITUDE : SwissProt : P23560 Appartient à la famille des bêta-NGF.
Application
La plage de concentration de la plupart des applications in vitro s'étend de 0,5 à 100 ng/ml. Les cellules présentant une réponse sont (liste non exhaustive) : nerfs, cellules gliales.
Forme physique
Produit stérile filtré, lyophilisé sans additifs.
Stockage et stabilité
Bien que la poudre lyophilisée soit stable à température ambiante, il est préférable de la conserver à une température inférieure à 0 °C. Reconstituer dans de l'eau à une concentration de 0,1-1,0 mg/ml. Cette solution peut être diluée dans de l'eau ou d'autres solutions tampons. Le BDNF reconstitué doit être conservé en aliquotes non diluées à -20 °C jusqu'à six mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable