FR180380642
Estapor® Carboxylated Colored Microspheres
K1-030 Blue Int COOH PS 5% Blue Colored Carboxylated microspheres 300nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyme(s) :
Colored Beads, Detector Beads, Dyes Beads
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene (microspheres)
Niveau de qualité
Conditionnement
bottle of 5—250 mL
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Concentration
5% solids
Technique(s)
lateral flow assay: suitable (immunoassay)
Couleur
bluevery strong
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diamètre des billes
0.270—0.330 μm
Capacité
200—500 μeq/g surface charge density
λmax
654 nm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (COOH)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Improved assay sensitivity through greater signal intensity.
- Easy reading, even at lower conjugate concentration.
- Multiplexing ready by combining Red and Blue Intense allows an easy differentiation of test lines.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable