Principaux documents
FR180380535
Sigma-Aldrich
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-XC-050 FluoXC COOH PS 1%, Green Fluorescent carboxylated microspheres 500nm, Lateral Flow Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonyme(s) :
Detector Particles, Fluorescent Beads
About This Item
Code UNSPSC :
13102026
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1-1000 mL (dark bottle)
Fabricant/nom de marque
Estapor®
Concentration
1% solids
Technique(s)
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Couleur
fluorescent green
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diamètre des billes
0.450-0.530 μm±<5%
Capacité
1-10 μeq/g surface charge density
λmax
470 nm (Emission at 525 nm)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid (COOH)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Estapor® microspheres have been the top choice for many lateral flow diagnostic test manufacturers. Used in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both qualitative and quantitative Lateral Flow ImmunoAssays. Our XC fluorescent microspheres are best suited to quantitative lateral flow assays. With their monodispersity and uniformity, creating a standard curve for analyte quantification is easy and reliable.
Application
Main applications of the fluorescent microspheres include qualitative and quantitive Laterflow Immunoassays (LFIA)
Informations légales
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)