ABT180
Anti-CDCP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
CUB domain-containing protein 1, Membrane glycoprotein gp140, Subtractive immunization M plus HEp3-associated 135 kDa protein, SIMA135, Transmembrane and associated with src kinases, CD318
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDCP1(64866)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 and a 1:500 dilution from a representative lot detected CDCP1 in human breast carcinoma sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CDCP1 in 10 µg of human pancreas tumor tissue lysate.
Description de la cible
Remarque sur l'analyse
Human pancreas tumor tissue lysate
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable