Principaux documents
8.52042
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Lys(Ac)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-acetyl-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H26N2O5/c1-15(26)24-13-7-6-12-21(22(27)28)25-23(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,20-21H,6-7,12-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
Clé InChI
HQLBYVWJOXITAM-NRFANRHFSA-N
Description générale
Building block for introduction of N-ε-acetyl-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1086
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable