Principaux documents
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
230-468-3
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
219-220 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
Clé InChI
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable