8.40110
Isooctylthioglycolate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isooctylthioglycolate, Mercaptoacetic acid isooctyl ester, Isooctyl mercaptoacetate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
348 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
<-50 °C
Température de transition
flash point >94.4 °C
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
SCC(=O)OCCCCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2S/c1-9(2)6-4-3-5-7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
RZBBHEJLECUBJT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.970 - 0.975
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 94.4 °C - closed cup