Principaux documents
8.18874
Sigma-Aldrich
Butyllithium
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Synonyme(s) :
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
163 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Limite d'explosivité
1.2-7.8 % (v/v)
pb
69 °C/1013 hPa
Pf
-95 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.68 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Remarque sur l'analyse
Colour (visual)colourless to slight yellowAppearance of substance (visual)clear to turbidAssay (acidimetric)13.5 - 16.5 %Assay (total alcalinity)13.5 - 16.5 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
-22 °C