Key Documents
8.18757
Sigma-Aldrich
2,3-Dimercapto-1-propanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Dimercapto-1-propanol, Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(SH)CH2SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-433-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.4 hPa ( 100 °C)
Niveau de qualité
pH
5.0-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
Point d'ébullition
63-68 °C/0.27 hPa
Température de transition
flash point >112 °C
Densité
1.24 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Antibacterial and antifouling properties of lipophilic bismuth compounds: This study discusses the synyhesis of bismuth-2, 3-dimercapto-1-propanol (BAL) in an antibacterial context, highlighting its potential uses in inhibiting biofouling (Badireddy & Chellam, 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.242 - 1.246
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup