Principaux documents
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
Synonyme(s) :
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H26S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.40
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
246-619-1
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 25.5 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
350 °C
Puissance
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
233 °C/1013 hPa
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 98 °C
Solubilité
<0.1 g/L
Densité
0.856 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Clé InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup