Principaux documents
8.07171
Sigma-Aldrich
Nonanoyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Nonanoyl chloride, Pelargonyl chloride, Pelargonic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
212-131-2
Pression de vapeur
0.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
225 °C
Limite d'explosivité
0.8-3.7 % (v/v)
Point d'ébullition
108-110 °C/29 hPa
Pf
-60.5 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
Clé InChI
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.948
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F
Point d'éclair (°C)
99 °C