Principaux documents
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
Synonyme(s) :
N-Chlorosuccinimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Qualité
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Clé InChI
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N