5.31145
mGlu7 Antagonist, XAP044
Synonyme(s) :
mGlu7 Antagonist, XAP044, 7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-4H-chromen-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-iodophenoxy)-chromen-4-one, Metabotropic Glutamate Receptor Subtype 7 Antagonist, XAP-044
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H9IO4/c16-9-1-4-11(5-2-9)20-14-8-19-13-7-10(17)3-6-12(13)15(14)18/h1-8,17H
Clé InChI
XXZKJJYWINSUMJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
mGlu7R
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable