444295
MT1-MMP Inhibitor, NSC405020
The MT1-MMP Inhibitor, NSC405020 controls the biological activity of MT1-MMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
MT1-MMP Inhibitor, NSC405020, 3,4-Dichloro-N-(pentan-2-yl)benzamide, 3,4-Dichloro-N-(1-methylbutyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C=C(C(NC(C)CCC)=O)C=C1
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable