356780
Glycyrrhizin, Ammonium Salt
Inhibits replication, adsorption, and penetration of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARS-CV). It is allso a known 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) inhibitor.
Synonyme(s) :
Glycyrrhizin, Ammonium Salt, Glycyrrhizic Acid, NH₄ +
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white to off-white
Solubilité
aqueous NH4OH: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
Clé InChI
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tanahashi, T., et al. 2002. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.80, 441.
Kondo, Y., and Takano, F. 1994. Biol. Pharm. Bull.17, 759.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable