34860-M
Méthanol
≥99.9%, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Méthanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
Qualité
HPLC grade
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
<0.03% water (Karl Fischer)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 235 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Format
neat
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the following studies:
- Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.
- As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.
- Immunofluorescence studies.
- To compose the eluent for the ion-pair reverse-phase HPLC isolation of nucleotides and their decomposition products.
Conditionnement
Notes préparatoires
Autres remarques
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34860
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)