Principaux documents
1.52001
Supelco
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm HPLC Column
Synonyme(s) :
Colonne Chromolith® RP-18 Endcapped.
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne d'HPLC Chromolith® Performance RP-18 Endcapped 100-3, L × I.D. 100 mm x 3 mm HPLC column
Matériaux
PEEK column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Chromolith®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
18% Carbon loading
Paramètres
200 bar pressure
45 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
10 cm × 3 mm
Matrice
monolithic silica
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Dimension de pores
13 nm mesoporosity
2 μm macroporosity
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Les colonnes Chromolith® sont faites de silice monolithique avec une structure des pores bimodale caractéristique.
Les colonnes Chromolith® Performance RP-18 Endcapped 100-3 présentent des macropores d'un diamètre de 2 µm, ce qui permet une efficacité de la colonne en excès de 80 000 plateaux par mètre. Les mésopores ont un diamètre de 13 nm (130 Å) et la surface est modifiée par l'octadécylsilane à extrémités entièrement coiffées (end-capping). Les colonnes Chromolith® Performance RP-18 Endcapped 100-3 relèvent de la classe L1 de l'USP. L'efficacité de la colonne est comparable à celle d'une colonne à particules entièrement poreuses de 5 µm de granulométrie. Les colonnes Chromolith® Performance RP-18 Endcapped 100-3 conviennent parfaitement aux applications de LC-MS.
Les dimensions de la colonne, 100 mm de long et 3 mm de D.I., sont le choix optimal pour les séparations rapides d'échantillons complexes sur tout système d'HPLC et d'UHPLC.
La silice monolithique révolutionnaire, avec sa combinaison unique de macropores et de mésopores, permet :
—des séparations rapides à très faible contre-pression dans la colonne
—une grande tolérance aux matrices, permettant des économies de temps et d'argent en simplifiant le déroulement des opérations
—une réduction des coûts grâce à la prolongation de la durée de vie de la colonne
—le raccordement de colonnes, les gradients de débit et l'utilisation de phases mobiles à plus haute viscosité
Les colonnes de garde recommandées sont :
Les cartouches de garde Chromolith® RP-18 Endcapped 5-3 (3 pièces) [réf. 1.52005] avec le support pour cartouche de garde Chromolith® de 5 mm × 3 mm [réf. 1.52004]
Le support et les cartouches de garde sont également disponibles sous forme de kit de cartouches de garde [réf. 1.52008]
Le coupleur de colonnes Chromolith® peut être utilisé pour augmenter de manière significative l'efficacité de séparation des colonnes Chromolith® en couplant plusieurs colonnes en série (jusqu'à 100 000 plaques par colonne). [réf. 1.51467]
En savoir plus :
Brochure : Race through your Separations on Any System (Accélérez vos séparations sur n'importe quel système). Colonnes de HPLC Chromolith® en silice monolithique
Toutes les colonnes de HPLC Supelco, y compris les colonnes monolithiques Chromolith®, sont entièrement compatibles avec tous les instruments de HPLC et d'UHPLC.
Produits de HPLC Supelco : Le meilleur choix pour tous les instruments de LC
Application
  • Détermination rapide de 30 polyphénols dans la Formule Tongmai (Tongmai Formula) : cette étude a employé la colonne Chromolith® RP-18 Endcapped dans une configuration de chromatographie liquide-spectrométrie de masse en tandem pour analyser 30 composés polyphénoliques présents dans une formule de médecine traditionnelle chinoise. Les résultats démontrent l'application de cette méthode à l'analyse pharmaceutique et au contrôle qualité des formulations complexes à base de plantes (Wang et al., 2017).
  • Méthode LC à gradient ultra-rapide pour l'analyse de l'oméprazole à l'aide d'une colonne monolithique : la colonne Chromolith® RP-18 Endcapped a été utilisée dans une méthode de chromatographie liquide à gradient ultra-rapide pour analyser l'oméprazole dans des pastilles gastro-résistantes, mettant en évidence son efficacité dans le contrôle qualité pharmaceutique et le développement rapide de méthodes (Borges et al., 2010).
Remarque sur l'analyse
Apparence : test réussi
Pression : ≤ 30 bar
Tests de stabilité : test réussi
Performance (anthracène)
Plateaux théoriques (N/m) (anthracène) : ≥ 80 000
Facteur de capacité (anthracène) : 3,9 - 4,6
Traînées de pics (USP) : 0,86 - 1,30 %
Sélectivité
facteur de séparation (anthracène/progestérone) : 2,35 - 2,65
Informations légales
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.