1.46314
Thioglycollate Broth w. LTH
ready-to-use, bottle volume 180 mL , filling volume
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile; autoclaved
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
single packed of
Contenance du flacon
250 mL
Volume du flacon
180 mL , filling volume
pH
7.2
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Composants
tween
histidine
lecithin
Adéquation
nonselective for
Application
Conditionnement
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2