07-2184
Anti-acetyl-GAPDH (Lys160) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonyme(s) :
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys160)
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analyis: A representative lot immunoprecipitated acetyl GAPDH (Lys60) from LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate (Prof. Akira Sawa, Johns Hopkins University, Baltimore.).
Metabolism
Insulin/Energy Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl GAPDH (Lys60) in LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate and not in untreated RAW264.7 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable