Principaux documents
B-081
Supelco
Butyryl fentanyl-D5 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H25D5N2O
Poids moléculaire :
355.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1N(C2CCN(CCC3=CC=CC=C3)CC2)C(CCC)=O
InChI
1S/C23H30N2O/c1-2-9-23(26)25(21-12-7-4-8-13-21)22-15-18-24(19-16-22)17-14-20-10-5-3-6-11-20/h3-8,10-13,22H,2,9,14-19H2,1H3/i4D,7D,8D,12D,13D
Clé InChI
QQOMYEQLWQJRKK-KSJLTHBUSA-N
Description générale
Butyryl fentanyl is a designer drug and fentanyl analog that has been associated with numerous opioid overdose deaths. In May 2016, the U.S Drug Enforcement Administration (DEA) classified butyryl fentanyl as a schedule I controlled substance. A certified Snap-N-Shoot® solution suitable for quantification of butyryl fentanyl by LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, prescription monitoring, or forensic analysis applications. This Certified Spiking Solution® is supplied in a convenient US DEA-exempt solution format.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)