Principaux documents
880174P
Avanti
DSPE-PEG(400)Azide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[Azido(polyethylene glycol)-400] (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H120N5O18P
Poids moléculaire :
1230.59
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880174P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (880174P-50MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[NH4+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-10MG) ; 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880174P-50MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable