Key Documents
700364O
Avanti
Linoleic acid (d5)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic-17,17,18,18,18-d5 acid, 9,12-Octadecanoic acid (d5), Linolic acid(d5)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H27D5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
oil
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (700364O-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Lipidomics
Caractéristiques et avantages
Contains 1% BHT
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable