Key Documents
700362O
Avanti
(E,E,E)-Geranylgeraniol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H34O
Poids moléculaire :
290.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352212
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
oil
Conditionnement
pkg of 1 x 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700362O-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable