700127P
Avanti
7-keto-25-hydroxycholesterol
3β,25-dihydroxy-5-cholesten-7-one, powder
Synonyme(s) :
cholest-5-ene-7-one-3β,25-diol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700127P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700127P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Polar Lipids 700127P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available