Z760315
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonyme(s) :
moisture meters
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 80252470 GB
Plage de mesure de la capacité de pesée
110 g
Paramètres
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
Diam. de la plateforme
90 mm
Description générale
- easy to clean design
- heating chamber is low maintenance
- compact footprint