Principaux documents
Z757055
Kern DLB moisture analyzer, for samples up to 160 g
AC/DC input 220 - 240 V AC
Synonyme(s) :
moisture sensor, mositure tester
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern DLB 160-3A
Plage de mesure de la capacité de pesée
160 g
Larg. × Prof. × Haut.
210 mm × 340 mm × 225 mm
Description générale
  • Back lit LCD display with digit height 17 mm
  • Halogen quartz glass heater, 400 W
  • Internal memory for automatic sequence of 5 complete drying processes
  • 10 sample plates included
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
Z757055-1EA4061834790013