Principaux documents
Z609773
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 3.0 mm × 6.0 mm, L 10 m
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
3.0 mm × 6.0 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
1.5 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH