Principaux documents
Z609706
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Synonyme(s) :
PTFE Tubing
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
Conditionnement
pkg of 10 m
Fabricant/nom de marque
Bohlender
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
0.5 mm × 1.0 mm
Longueur
10 m
Taille de la paroi
0.25 mm
Informations légales
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3