Key Documents
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4C4(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Point d'ébullition
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
Pf
114-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
Clé InChI
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable