Principaux documents
S994723
2-DIETHYLAMINO-N-(2,4,6-TRIMETHYL-PH)-ACETAMIDE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H25ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.832
Numéro MDL:
Autres remarques