Principaux documents
S654035
4,4'-METHYLENEBIS(FURFURYL N-PHENYLCARBAMATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.464
Numéro MDL:
Autres remarques