Principaux documents
S59618
2,4-DIOXOSPIRO(3-AZABICYCLO(3.1.0)HEXANE-6,1'-CYCLOHEXANE)-1,5-DICARBOXAMIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.256
Numéro MDL:
Autres remarques