Principaux documents
S339873
MERCAPTO-ACETIC ACID 4-MERCAPTOACETOXY-BUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H14O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.326
Numéro MDL:
Autres remarques