Key Documents
S242764
9-{[3-(9H-CARBAZOL-9-YLMETHYLENE)-2,4-DIPHENYLCYCLOBUTYLIDENE]METHYL}-9H-CARBAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C42H30N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
562.721
Numéro MDL:
Autres remarques