Principaux documents
R676896
4-METHYL-N-(4-METHYLPHENYL)BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.345
Numéro MDL:
Autres remarques