Principaux documents
R557242
5-PH-7-(4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-4,7-DIHYDRO(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13F3N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.326
Numéro MDL:
Autres remarques