Principaux documents
L177695
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-OXO-2-{(2E)-2-[(2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE]HYDRAZINO}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H13ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.782
Numéro MDL:
Autres remarques