Principaux documents
R163201
1-(3-BENZYL-4-METHOXY-2-NITRO-PHENYL)-2-DIAZO-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.3
Numéro MDL:
Autres remarques