Principaux documents
L120170
2,3,3,3-TETRAFLUORO-2-[1,1,2,3,3,3-HEXAFLUORO-2-(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPOXY)PROPOXY]-N-(1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H8F17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
625.244
Numéro MDL:
Autres remarques