Principaux documents
JKA5282
Sigma-Aldrich
FMOC-PEG5K-Succinimide Butanoate
average Mn 5000
About This Item
Formule linéaire :
C13H9CH2OOCNH(CH2CH2O)nCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5000
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable