GF92500477
Copper - O.F.H.C.
foil, 100x100mm, thickness 2.0mm, half hard, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV000765
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 925-004-77
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable