GF89780833
Tin
rod, 1000mm, diameter 2.0mm, 99.999+%
Synonyme(s) :
Tin, SN007915
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 897-808-33
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N