GF37567637
Tin
wire reel, 0.2m, diameter 1.5mm, as drawn, 99.99+%
Synonyme(s) :
Tin, SN005140
About This Item
Produits recommandés
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 375-676-37
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.2 m × 1.5 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF37567637-1EA | 4061825376400 |