GF72904327
Zinc
wire reel, 0.5m, diameter 2.0mm, 99.99+%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN005140
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 729-043-27
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.5 m × 2 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N