Principaux documents
GF13723714
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
50m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonyme(s) :
FE245810
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 137-237-14
Longueur
50 m
Diam. du conducteur
0.075 mm
Épaisseur de l'isolation
0.018 mm