GF38340200
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
1m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Synonyme(s) :
FE245810
About This Item
Produits recommandés
Description
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 383-402-00
Longueur
1 m
Diam. du conducteur
0.075 mm
Épaisseur de l'isolation
0.018 mm
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF38340200-1EA | 4061825447704 |