CLS6302500
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Synonyme(s) :
Corning® 6302
About This Item
Produits recommandés
Taille du bouchon
GP-6
Taille de l'obturateur
27
Fabricant/nom de marque
Corning 6302-500
Longueur
385 mm
Diam. du corps
98 mm